Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, bred hals, bärnsten, USP /EP (3.2.1) Ljusöverföring
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av bärnsten DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en bred konisk slipad skarvhals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den bredare halsen är bekvämare för hantering av puder. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj. Det bärnstensfärgade glaset säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av foto-degradering. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid.
- USP/EP UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
- Den bärnstensfärgade färgen appliceras endast externt för att säkerställa att invändiga ytor har standard DURAN™ klara typ 1 glasegenskaper
- Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
- Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
- Alla glaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Beskrivning | Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas |
| För användning med (applikation) | Förvaring av ljuskänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Transport och frakt av ljuskänsliga prover; Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 229 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |