Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, bred hals, bärnsten, USP /EP (3.2.1) Ljusöverföring
Produktkod. 15291659 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15291659 2000 mL Paket med 10
11796858 250 mL Paket med 10
11706868 500 mL Paket med 10
11716868 1000 mL Paket med 10
10057920 5000 mL Varje
11776858 50 mL Paket med 10
11786858 100 mL Paket med 10
10008010 10,000 mL Varje
10578672 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15291659 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211886305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34580.00 SEK
    21878.81 SEK / Paket med 10
    Save 12701.19 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Klassiska reagensflaskor med bred hals och glaspropp i bärnstensfärgat glas
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av bärnsten DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en bred konisk slipad skarvhals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den bredare halsen är bekvämare för hantering av puder. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj. Det bärnstensfärgade glaset säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av foto-degradering. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid.
  • USP/EP UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den bärnstensfärgade färgen appliceras endast externt för att säkerställa att invändiga ytor har standard DURAN™ klara typ 1 glasegenskaper
  • Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Alla glaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Beskrivning Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Transport och frakt av ljuskänsliga prover; Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 133 mm