Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, bred hals, klar
Produktkod. 15281659 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15281659 2000 mL Paket med 10
11736133 250 mL Paket med 10
11776253 100 mL Paket med 10
11786253 500 mL Paket med 10
11796253 1000 mL Paket med 10
11705374 50 mL Paket med 10
10393921 5000 mL Varje
10559251 10,000 mL Varje
10268800 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15281659 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211856302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14255.00 SEK
    12531.16 SEK / Paket med 10
    Save 1723.84 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Klassiska reagensflaskor med bred hals och glaspropp.
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en bred konisk slipad skarvhals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den bredare halsen är bekvämare för hantering av puder. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj.
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Alla borosilikatglaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Beskrivning Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel; Transport och frakt av prover
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 133 mm