Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, bred hals, klar
Produktkod. p-7189160 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11736133
Brand: DWK Life Sciences 211853605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassiska reagensflaskor med bred hals och glaspropp.
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en bred konisk slipad skarvhals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den bredare halsen är bekvämare för hantering av puder. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj.
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Alla borosilikatglaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Beskrivning Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel; Transport och frakt av prover
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 70 mm