Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rullflaska, för cellkulturer, med DIN-gänga, GL 45
Produktkod. 15251789 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15251789
Brand: DWK Life Sciences 217726856
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rullflaskor är speciellt designade för cell- och virusmassproduktion och har största möjliga horisontella och perifera tillväxtyta.
Mikrobiologi är ett viktigt område inom biologi och medicin och handlar om mikroorganismer (bakterier, svampar, protozoer eller virus) och deras livsmiljöer och förhållanden. Rullflaskor placeras horisontellt på ett skotersystem och används för cell- och virusmassproduktion. Rullflaskorna har största möjliga horisontella och perifera tillväxtyta. De har utmärkt optisk klarhet.
  • Flaskstorleken möjliggör massproduktion av celler och virus
  • Med DIN-gänga och skruvlock med lockfoder från TPE från PP för lufttät tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
För användning med (applikation) Massproduktion av celler och virus; Medieberedning och odling; Beredning av kulturer; Flytande kultur; Lagring och transport av flytande kulturer
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 2/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 110 mm