Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rullflaska, för cellkulturer, med DIN-gänga, GL 45
Produktkod. 15464650 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15464650 3500 mL Varje
15251789 2000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464650 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 217728651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4042.50 SEK
    3839.02 SEK / Paket med 1
    Save 203.48 SEK
    5% Av
I lager
Rullflaskor är speciellt designade för cell- och virusmassproduktion och har största möjliga horisontella och perifera tillväxtyta.
Mikrobiologi är ett viktigt område inom biologi och medicin och handlar om mikroorganismer (bakterier, svampar, protozoer eller virus) och deras livsmiljöer och förhållanden. Rullflaskor placeras horisontellt på ett skotersystem och används för cell- och virusmassproduktion. Rullflaskorna har största möjliga horisontella och perifera tillväxtyta. De har utmärkt optisk klarhet.
  • Flaskstorleken möjliggör massproduktion av celler och virus
  • Med DIN-gänga och skruvlock med lockfoder från TPE från PP för lufttät tätning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3500 mL
För användning med (applikation) Massproduktion av celler och virus; Medieberedning och odling; Beredning av kulturer; Flytande kultur; Lagring och transport av flytande kulturer
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 110 mm