Beskrivning
Biosäkerhetsskåp och rena huvar är avgörande för att arbeta med cellkulturer under sterila förhållanden. Tyvärr gör de hanteringen av mediaflaskor svår och tidskrävande för forskare. De DURAN™ TILT-flaska förändrar allt. TILT-flaskan har två lägen: stående för filtersterilisering eller förvaring och lutad vid 45° för pipettering. Ta en titt på cellodlingsmedia från en ny vinkel och upptäck ett flasksystem som förenklar hanteringen och förvandlar användbarhet till säkerhet.
- Unik 45° TILT-läge för enkel pipettering utan att hålla i flaskan
- Låg flaskhöjd för enkel hantering i säkerhetsskåp
- Den breda GL 56 moth garanterar säker och enkel pipettering och hjälper till att undvika kontaminering
- Lutade volymindikatorer, synliga från båda sidor för bekvämlighet för vänster- och högerhänta användare
- Utrymmesbesparande form för kylförvaring och användning i vattenbad
- Rymmer även stora pipetter (100 ml)
- Vakuumbeständig flaska för säker filtersterilisering
- Borosilikat 3.3 glas för återanvändning och lägre livslängdskostnader
- Den ergonomiska kepsen, tillverkad av icke-cytotoxiska material, är lätt att öppna och stänga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Arbeta med cellodlingsmedia under sterila förhållanden i biosäkerhetsskåp och rena huvar; Filtersterilisering; Pipettering |
| Inkluderar | Med skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 56 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 124 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |