Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor
Produktkod. 10460993
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10460993 20 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 10460993 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05560008
Beräknad leverans: 19-11-2026
För exakt och säker vägning av prover i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med utbytbar NS-propp eller lock
  • Med inskriptionsetikett
  • Med insmält storlek (mm) och kapacitet (mL)
  • Finns i hög- eller lågform
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifications
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Form Lång
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 6 förpackning
Stopparnummer NS 29/12
Produktlinje Flaska
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Vägningsflaska