Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor
Produktkod. 10538531
Change view
Kvantitet:
6 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10538531 6 förpackning Paket med 6
1 options
Produktkod. 10538531 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05560022
Beräknad leverans: 16-11-2026
För exakt och säker vägning av prover i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vägflaskor tillverkas av hållbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med utbytbar NS-propp eller lock
  • Med inskriptionsetikett
  • Med insmält storlek (mm) och kapacitet (mL)
  • Finns i hög- eller lågform
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Form Lång
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 6 förpackning
Stopparnummer NS 34/12
Produktlinje Flaska
Höjd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Vägningsflaska