Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor
Produktkod. 10663432
Change view
Kvantitet:
6 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663432 6 förpackning Paket med 6
1 options
Produktkod. 10663432 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05560015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1138.86 SEK / Paket med 6
    Save 191.14 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
För exakt och säker vägning av prover i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vägflaskor tillverkas av hållbart DURAN™ borosilikatglas.
  • Med utbytbar NS-propp eller lock
  • Med inskriptionsetikett
  • Med insmält storlek (mm) och kapacitet (mL)
  • Finns i hög- eller lågform
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Form Lång
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 6 förpackning
Stopparnummer NS 40/12
Produktlinje Flaska
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Vägningsflaska