Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor
Produktkod. 10212661
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10212661 6 mL
1 options
Produktkod. 10212661 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05560502
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
För exakt och säker vägning av prover i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Med utbytbar NS-propp eller lock
  • Med inskriptionsetikett
  • Med insmält storlek (mm) och kapacitet (mL)
  • Finns i hög- eller lågform
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Form Låg
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 6 förpackning
Stopparnummer NS 24/12
Produktlinje Flaska
Höjd (metrisk) 25 mm
Produkttyp Vägningsflaska