Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vägningsflaska, med slipat lock, hög form
Produktkod. 11730964 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
45 mL
70 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11730964 20 mL Paket med 10
11740904 70 mL Paket med 10
11720964 10 mL Paket med 10
11740964 45 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11730964 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242111802
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägglas är lämpliga för att väga ämnen. Det matchande locket förhindrar oavsiktlig distribution av vägningsprodukten.
För att utföra reaktioner på ett kontrollerat sätt är det viktigt att känna till de mängder ämnen som krävs och att väga motsvarande ämnen noggrant. Ett vågglas kan användas för vägning. Det tillhörande locket gör att vågskålen kan stängas och förhindrar på så sätt exempelvis turbulens hos de invägda fastämnena under transport. Eftersom även den minsta förorening av vågglaset kan påverka vågarvet är glaset i området för markfogen och lockknoppen så uttalade att de kan greppas och flyttas med pincett eller pincett.
  • Tättslutande lock förhindrar provförlust under transport efter vägning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Beskrivning Hög form
För användning med (applikation) Vägning; Lagring och transport; Finns i låga och höga former
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 32 mm