Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vägningsflaska, med slipat lock, låg form
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescription
För att utföra reaktioner på ett kontrollerat sätt är det viktigt att känna till de mängder ämnen som krävs och att väga motsvarande ämnen noggrant. Ett vågglas kan användas för vägning. Det tillhörande locket gör att vågskålen kan stängas och förhindrar på så sätt exempelvis turbulens hos de invägda fastämnena under transport. Eftersom även den minsta förorening av vågglaset kan påverka vågarvet är glaset i området för markfogen och lockknoppen så uttalade att de kan greppas och flyttas med pincett eller pincett.
- Tättslutande lock förhindrar provförlust under transport efter vägning
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 80 mL |
| Beskrivning | Låg form |
| För användning med (applikation) | Vägning; Lagring och transport; Finns i låga och höga former |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |