Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vägningsflaska, med slipat lock, låg form
Produktkod. 11740944 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
15 mL
30 mL
80 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11740944 15 mL Paket med 10
11730944 5 mL Paket med 10
11700964 30 mL Paket med 10
11710964 80 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11740944 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242102309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4540.00 SEK
    3557.40 SEK / Paket med 10
    Save 982.60 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Vägglas är lämpliga för att väga ämnen. Det matchande locket förhindrar oavsiktlig distribution av vägningsprodukten.
För att utföra reaktioner på ett kontrollerat sätt är det viktigt att känna till de mängder ämnen som krävs och att väga motsvarande ämnen noggrant. Ett vågglas kan användas för vägning. Det tillhörande locket gör att vågskålen kan stängas och förhindrar på så sätt exempelvis turbulens hos de invägda fastämnena under transport. Eftersom även den minsta förorening av vågglaset kan påverka vågarvet är glaset i området för markfogen och lockknoppen så uttalade att de kan greppas och flyttas med pincett eller pincett.
  • Tättslutande lock förhindrar provförlust under transport efter vägning
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Beskrivning Låg form
För användning med (applikation) Vägning; Lagring och transport; Finns i låga och höga former
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 38 mm