Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vägningsflaska, oslipade
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 250
Paket med 90
Beskrivning
DURAN™ vägningsflaskor används för att väga kemikalier på analysvagnar. Den täta förseglingen av det utbytbara, slipade vågglaslocket förhindrar provförlust under transport efter vägning.
- Oslipad
- Efterföljande malning resulterar i en tät förslutning av våglocket i vågskålen. En förlust av prov kan därmed undvikas.
- Slipande glasprodukt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Vägning av kemikalier |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 240/Pk. |
| Stängningsstorlek | NS 19 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |