Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vägningsflaska, oslipade
Produktkod. 15894848 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 250
Paket med 90
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15894848 NS 50 Paket med 250
15844848 NS 19 Paket med 240
15864848 NS 29 Paket med 240
15874848 NS 34 Paket med 240
15854848 NS 24 Paket med 240
15884848 NS 40 Paket med 250
15804858 NS 60 Paket med 90
15814858 NS 80 Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15894848 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286605507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13761.18 SEK
    12301.19 SEK / Paket med 250
    Save 1459.99 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Vägningsglaslock för slipning och komplettering.
DURAN™ vägningsflaskor används för att väga kemikalier på analysvagnar. Den täta förseglingen av det utbytbara, slipade vågglaslocket förhindrar provförlust under transport efter vägning.
  • Oslipad
  • Efterföljande malning resulterar i en tät förslutning av våglocket i vågskålen. En förlust av prov kan därmed undvikas.
  • Slipande glasprodukt
Specifikationer
För användning med (applikation) Vägning av kemikalier
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 250/Pk.
Stängningsstorlek NS 50