Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff flaska, 3 standard slipade halsar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Woulffs flaskor är en del av vakuumapparater, i vilka de används å ena sidan som uppsamlingskärl för gasgenerering eller för rengöring och/eller torkning av gaser. Som en del av en vakuumapparat är Woulffs flaskor lämpliga för vakuumtillämpningar och används ofta även som ett mellankärl för att förhindra spontant bortfall av vakuumet och tillhörande vätskesugning tillbaka in i vakuumpumpen.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Vakuumbeständig på grund av väggtjocklek och geometri
- Tre standardslipade fogar för import eller export av gaser
- Optimal säkerhet för arbete under tryck eller vakuum
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| För användning med (applikation) | Samling och upplösning av gaser i vätskor; Produktion av gaser; Säkert arbete under vakuum; I serie: Rening av en gas |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 185 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |