Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff flaska, 3 standard slipade halsar
Produktkod. 10614501 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10614501 500 mL Varje
10624501 1000 mL Varje
10674151 2000 mL Varje
10510072 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10614501 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247094403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.00 SEK
    1471.22 SEK / Paket med 1
    Save 82.78 SEK
    5% Av
I lager
Woulff-flaskan används i vakuumapparater och tjänar till att samla upp, rengöra och/eller torka gaser.
Woulffs flaskor är en del av vakuumapparater, i vilka de används å ena sidan som uppsamlingskärl för gasgenerering eller för rengöring och/eller torkning av gaser. Som en del av en vakuumapparat är Woulffs flaskor lämpliga för vakuumtillämpningar och används ofta även som ett mellankärl för att förhindra spontant bortfall av vakuumet och tillhörande vätskesugning tillbaka in i vakuumpumpen.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Vakuumbeständig på grund av väggtjocklek och geometri
  • Tre standardslipade fogar för import eller export av gaser
  • Optimal säkerhet för arbete under tryck eller vakuum
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Samling och upplösning av gaser i vätskor; Produktion av gaser; Säkert arbete under vakuum; I serie: Rening av en gas
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1/Pk.
Diameter (metrisk) 87 mm