Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff-flaska, 3 standardslipade halsar och bottenrör
Produktkod. 10141691 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10141691 500 mL Varje
10213791 1000 mL Varje
10273261 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10141691 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247104401
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Woulff-flaskan används i vakuumapparater och tjänar till att samla upp, rengöra och/eller torka gaser.
Woulffs flaskor är en del av vakuumapparater, i vilka de används å ena sidan som uppsamlingskärl för gasgenerering eller för rengöring och/eller torkning av gaser. Som en del av en vakuumapparat är Woulffs flaskor lämpliga för vakuumtillämpningar och används ofta även som ett mellankärl för att förhindra spontant bortfall av vakuumet och tillhörande vätskesugning tillbaka in i vakuumpumpen.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Tre standardslipade fogar för import eller export av gaser
  • Ytterligare åtkomst genom markröret
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Samling och upplösning av gaser i vätskor; Produktion av gaser; Säkert arbete under vakuum; I serie: Rening av en gas
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 1/Pk.
Halsfinish Standard konisk fogbotten 19/26
Diameter (metrisk) 87 mm