Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Skruvlock
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
:
DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 Skruvlock; För användning med (utrustning): GL 45 DURAN™ Flaskor
Beskrivning
- Kepsen är gjuten av en transparent, giftfri PMP polymer, idealisk för laboratorieapplikationer som kräver hög ljustransmission.
- Kepsarna är Retrace-kodade för spårbarhet. Spårningskoden kan användas för att ladda ner ett mycket specifikt certifikat om överensstämmelse.
- Hög transparens (låg dis) för synligt ljus som motsvarar DURAN™ borosilikatglas
- Kompatibel med alla laboratorieflaskor och flaskor av glas med GL 45-gänga
- Autoklaverbar vid 121 eller 134° C, så är lämplig för alla GL 45 kulturflaskor och kolvar
- Retrace kodad för spårbarhet
- Bekväm liner-less YOUTILITY™ kepsdesign med ergonomiska yttre grepp
- Säker med utmärkt kemisk resistens - Giftfri, BPA-fri och halogenfri, livsmedelssäker polymer (i stort sett som polypropen)
- PMP polymer tål intermittent exponering för temperaturer så höga som 160 grader° C
Specifikationer
Specifikationer
| Rengöringsprocedur | Labbtvättkompatibel |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Algkultur, fotosyntetisk bakteriekultur, fotosyntetisk bakteriekultur |
| Material | PMP |
| Max. Temperatur (metrisk) | 160 °C |
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 13 g |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Certifikat och efterlevnad | Kalibreringsresultaten för volymetriska instrument med detta certifikat avser en kalibreringssats. |
| Visa mer |