Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaska, bärnsten, GL 45, USP 660 och USP 671 (Spectral Transmission) kompatibel, Graduated
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan möjliggör enklare och säkrare hantering. Ju smalare YOUTILITY™ flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp. Flaskorna kan bekvämt staplas horisontellt på sina sidor. Ett fördefinierat etikettområde är kompatibelt med det dedikerade självhäftande materialet YOUTILITY™ flasketiketter. Flaskor i sekventiell storlek 125, 250, 500 och 1000 ml. Glasflaskorna är gjutna av de beprövade DURAN™ borosilikat 3.3, ett farmakopétyp 1 neutralt glas. DURAN™ glas ger mycket god kemisk beständighet och hög temperaturbeständighet. Som ett alternativ till rensa DURAN™ glas, det bärnstensfärgade glaset ger skydd mot ultraviolett ljus för ljuskänsliga material och uppfyller helt kraven i USP och Eur. Ph. 3.2.1. Den bärnstensfärgade färgen bränns permanent in i den yttre glasytan. Behandlingen påverkar inte egenskaperna hos flaskans insida. De bärnstensfärgade flaskorna kan användas för förvaring eller transport av ljuskänsliga kemikalier.
- UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
- Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
- Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
- Enklare och säkrare hantering med de specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan
- Betydligt snabbare öppning eller stängning med den förkortade flaskgängan som förblir fullt kompatibel med GL 45-förslutningar och andra tillbehör
- Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar.
- De fördefinierade märkningsområdena är kompatibla med de dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig flaskidentifiering
- Den smalare flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp
- Den beprövade locktätningen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material |
| Inkluderar | Med skruvlock och hällring av PP |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |