Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaska, bärnsten, GL 45, USP 660 och USP 671 (Spectral Transmission) kompatibel, Graduated
Produktkod. 15318751 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15318751 500 mL Paket med 4
15366744 1000 mL Paket med 4
15303756 250 mL Paket med 4
15520482 125 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15318751 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218864457
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den bärnstensfärgade ergonomiska YOUTILITY™ laboratorieflasksystem hjälper till att göra laboratoriearbetet enklare och säkrare.
De specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan möjliggör enklare och säkrare hantering. Ju smalare YOUTILITY™ flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp. Flaskorna kan bekvämt staplas horisontellt på sina sidor. Ett fördefinierat etikettområde är kompatibelt med det dedikerade självhäftande materialet YOUTILITY™ flasketiketter. Flaskor i sekventiell storlek 125, 250, 500 och 1000 ml. Glasflaskorna är gjutna av de beprövade DURAN™ borosilikat 3.3, ett farmakopétyp 1 neutralt glas. DURAN™ glas ger mycket god kemisk beständighet och hög temperaturbeständighet. Som ett alternativ till rensa DURAN™ glas, det bärnstensfärgade glaset ger skydd mot ultraviolett ljus för ljuskänsliga material och uppfyller helt kraven i USP och Eur. Ph. 3.2.1. Den bärnstensfärgade färgen bränns permanent in i den yttre glasytan. Behandlingen påverkar inte egenskaperna hos flaskans insida. De bärnstensfärgade flaskorna kan användas för förvaring eller transport av ljuskänsliga kemikalier.
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
  • Enklare och säkrare hantering med de specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan
  • Betydligt snabbare öppning eller stängning med den förkortade flaskgängan som förblir fullt kompatibel med GL 45-förslutningar och andra tillbehör
  • Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar.
  • De fördefinierade märkningsområdena är kompatibla med de dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig flaskidentifiering
  • Den smalare flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp
  • Den beprövade locktätningen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material
Inkluderar Med skruvlock och hällring av PP
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 4/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 78 mm