Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaska, bärnsten, GL 45, USP 660 och USP 671 uppfyllda, graduerad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- UV-skydd upp till cirka 500 nm på grund av yttre bärnstensfärgning – uppfyller USP 660 (spektral transmission) och USP 671
- Endast extern applicering av bärnstensfärg säkerställer att inre ytor behåller standard DURAN™ borosilikat 3.3-glasegenskaper
- Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg permanent bränd in i glasets yttre yta
- Enklare och säkrare hantering med särskilt formade greppzoner på båda sidor av flaskan
- Betydligt snabbare öppning eller stängning med förkortad flaskgänga, fullt kompatibel med GL 45-stängningar och tillbehör
- Optimerad ergonomisk skruvlock med bekväma spår och åsar för effektiv åtdragning eller borttagning, även med handskbeklädda händer
- Fördefinierade märkningsområden kompatibla med dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig identifiering
- Den smalare flaskformen möjliggör mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp
- Flaskor kan staplas horisontellt på sidorna för enkel förvaring
- Tätning av lockproppen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
- Formgjutet av DURAN™ borosilikat 3.3, ett farmakopoetiskt Typ 1 neutralt glas med utmärkt kemisk och temperaturbeständighet
- Finns i sekvensiellt stora volymer: 125, 250, 500 och 1000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material |
| Inkluderar | Polypropenskruvlock och gjutring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |