Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaska, GL 45
Produktkod. p-7189169 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15243375 500 mL Paket med 4
15253375 1000 mL Paket med 4
15233375 125 mL Paket med 4
15223375 250 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15243375 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218814452
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den smarta ergonomiska YOUTILITY™ laboratorieflasksystem hjälper till att göra laboratoriearbetet enklare och säkrare.
De specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan möjliggör enklare och säkrare hantering. Ju smalare YOUTILITY™ flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp. Flaskorna kan bekvämt staplas horisontellt på sina sidor. Ett fördefinierat etikettområde är kompatibelt med det dedikerade självhäftande materialet YOUTILITY™ flasketiketter. Flaskor i sekventiell storlek 125, 250, 500 och 1000 ml. Glasflaskorna är gjutna av de beprövade DURAN™ borosilikat 3.3, ett farmakopétyp 1 neutralt glas. DURAN™ glas ger mycket god kemisk beständighet och hög temperaturbeständighet.
  • Enklare och säkrare hantering med de specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan
  • Betydligt snabbare öppning eller stängning med den förkortade flaskgängan som förblir fullt kompatibel med GL 45-förslutningar och andra tillbehör
  • Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar.
  • De fördefinierade märkningsområdena är kompatibla med de dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig flaskidentifiering
  • Den smalare flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp
  • Den beprövade locktätningen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
  • Horisontell stapling är möjlig
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provtagning; Kulturkärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 4/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 78 mm