Läs mer
Cole Parmer Dynalon Droppande pipett
Produktkod. 15517795 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15517795 5 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 15517795 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0622325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    405.03 SEK / Paket med 100
    Save 91.97 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Dynalon Dropping Pipette är en enstycks, formgjuten droppare med låg densitet av polyeten och bälgseffektlampor.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Infectious or Toxic Substances
Kvantitet 100/Pk.
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Infectious or Toxic Substances
Kapacitet (engelska) 0,16 oz.
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Dynalon Dropping Pipette