Learn More
(E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10482780 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10482780 1 g Glass bottle 1g
1 options
Product Code. 10482780 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 430290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 161395-97-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C11H19BO4
MDL Number MFCD03788751
Quantity 1 g
Synonym 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
InChI Key ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC Name [(E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 226.08
PubChem CID 11264613
Formula Weight 226.08
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material (E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.