Läs mer
Ecdysterone, Thermo Scientific™
An insect steroid hormone that induces apoptosis
2659.57 SEK - 8846.70 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 5289-74-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C27H44O7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.64 |
| MDL-nummer | MFCD00036740 |
| InChI-nyckel | NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N |
| Synonym | 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson |
| PubChem CID | 5459840 |
| ChEBI | CHEBI:16587 |
| IUPAC-namn | (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one |
| LEDER | CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15455359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63091.MA |
10mg |
2659.57 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15465359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63091.MF |
50mg |
8846.70 SEK
50mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsEcdysterone is an insect steroid hormone that induces apoptosis, cell proliferation, growth by controlling gene expression involved in molting and metamorphosis. And it is also used as a ecdysteroid in both plant and animal species that controls cell death.
Solubility
Soluble in alcohol
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 5289-74-7 | |
| 480.64 | |
| NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N | |
| 5459840 | |
| (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one |
| C27H44O7 | |
| MFCD00036740 | |
| 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson | |
| CHEBI:16587 | |
| CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
Specifikationer
| Ecdysterone | |
| C27H44O7 | |
| 1917578 | |
| 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson | |
| NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N | |
| (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one | |
| 5459840 | |
| 480.64 |
| 5289-74-7 | |
| MFCD00036740 | |
| 14,3491 | |
| Soluble in alcohol | |
| CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C | |
| 480.64 | |
| CHEBI:16587 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : FZ8060000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.