Läs mer
Tenak™ ECO AluRack för stående frysar, 130 mm lådhöjd
Produktkod. 12402580 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12402580
Brand: Tenak™ TE11352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ECO AluRack passar i alla upprättstående frysar och kan användas med alla vanliga kryoboxar.
  • Tillverkad av havsvattenbeständig aluminium
  • Passar i vilken frys som helst och kan användas med alla vanliga kryoboxar
  • Ställen kan användas med alla frysmärken
  • Utan vita kartonger
  • Håller uttrycks av Höjd x Avd
Specifikationer
Beskrivning Sjövattenbeständig
Array 3 x 5
Håller Lådor
Material Aluminium
Positioner 15
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Mått (L x B x H) 683 x 139 x 401 mm
Höjd (metrisk) 130 mm (låda)