Läs mer
EGFR Mouse, Clone: GFR/1667, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 1956-MSM7-P1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15999927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6263.25 SEK
    5424.61 SEK / 100µg
    Save 838.64 SEK
    13% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
EGFR
Cell surface
GFR/1667
Unconjugated
NP_001333828
Mouse
170kDa (wild type) and 145kDa (vIII variant)
Protein A/G Purified
RUO
1956
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EGFR
Recombinant human full-length EGFR protein
A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.