Läs mer
EGFR Mouse, Clone: GFR/1667, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | EGFR |
|---|---|
| Klona | GFR/1667 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15989927
|
EnquireBio
1956-MSM7-P0 |
20 μg | |||||||
|
15999927
|
EnquireBio
1956-MSM7-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| EGFR | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1956 | |
| Recombinant human full-length EGFR protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 170kDa (wild type) and 145kDa (vIII variant) |
| GFR/1667 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001333828 | |
| EGFR | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer |