missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EGR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | EGR1 |
|---|---|
| Koncentration | 0.27 mg/mL |
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16871545
|
Proteintech
22008-1-AP-150UL |
150 μL | |||||||
Beskrivning
The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene.Specifikationer
| EGR1 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P08046, P18146 | |
| 13653, 1958 | |
| EGR1 Fusion Protein Ag13395 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EGR1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AT225, early growth response 1, EGR 1, EGR1, G0S30, KROX 24, KROX24, NGFI A, TIS8, Transcription factor ETR103, Transcription factor Zif268, ZIF 268, Zinc finger protein 225, Zinc finger protein Krox 24, ZNF225 | |
| EGR1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel