Läs mer
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 elektrolytlösning
Har ett speciellt lock för enkel påfyllning av elektroder. Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Electrolyte Solution ger en bryggelektrolyt för optimal prestanda DX serie jonselektiva elektroder (ISE) halvceller. Det används för bestämning av ammonium, kalium och nitrat.
Brand: Mettler Toledo™ 51350086
1320.50 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28037" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Att mäta med jonselektiva elektroder (ISE) är det enklaste och mest prisvärda sättet att bestämma jonkoncentrationen. ISE kräver dock noggrann hantering och användning av rätt lösningar. Det är viktigt att fylla referenselektroden för varje ISE med den rekommenderade elektrolytlösningen. Rätt elektrolyt kommer att minimera kopplingspotentialer och ge optimal temperatur och tidsrespons.
- Rekommenderas för användning med ISE-halvceller i DX-serien
- Används för bestämning av ammonium, kalium och nitrat
- Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder
- Elektrolyten måste fyllas på eller bytas ut regelbundet för god elektrodprestanda
- Finns i 25 ml och 250 ml flaskor och en 6x 250 ml bulkförpackning