Läs mer
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 elektrolytlösning
Har ett speciellt lock för enkel påfyllning av elektroder. Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Electrolyte Solution ger en bryggelektrolyt för optimal prestanda DX serie jonselektiva elektroder (ISE) halvceller. Det används för bestämning av ammonium, kalium och nitrat.
144.67 SEK - 1390.00 SEK
Produkter 3
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10753903
Visa dokument
Mettler Toledo™
51350078
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
472.30 SEK
378.35 SEK / 250ml
Save 93.95 SEK
19% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10059164
Visa dokument
Mettler Toledo™
51343182
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
155.32 SEK
144.67 SEK / 25ml
Save 10.65 SEK
6% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
12689245
Visa dokument Kampanjdetaljer
Mettler Toledo™
51350086
1390.00 SEK
1500ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
Att mäta med jonselektiva elektroder (ISE) är det enklaste och mest prisvärda sättet att bestämma jonkoncentrationen. ISE kräver dock noggrann hantering och användning av rätt lösningar. Det är viktigt att fylla referenselektroden för varje ISE med den rekommenderade elektrolytlösningen. Rätt elektrolyt kommer att minimera kopplingspotentialer och ge optimal temperatur och tidsrespons.
  • Rekommenderas för användning med ISE-halvceller i DX-serien
  • Används för bestämning av ammonium, kalium och nitrat
  • Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder
  • Elektrolyten måste fyllas på eller bytas ut regelbundet för god elektrodprestanda
  • Finns i 25 ml och 250 ml flaskor och en 6x 250 ml bulkförpackning
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer