Läs mer
Emodin
Beskrivning
En protein-tyrosinkinashämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Emodin |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1888141 |
| Merck Index | 14,3561 |
| Formel vikt | 270.24 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning