Läs mer
Emodin, Thermo Scientific™
A protein tyrosine kinase inhibitor
1513.40 SEK - 8390.46 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 518-82-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H10O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.24 |
| MDL-nummer | MFCD00001207 |
| InChI-nyckel | RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone |
| PubChem CID | 3220 |
| ChEBI | CHEBI:42223 |
| IUPAC-namn | 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione |
| LEDER | CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15404179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.MC |
100mg |
1513.40 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15414179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.MD |
250mg |
3215.97 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15494169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.03 |
1g |
8390.46 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C15H10O5 | |
| MFCD00001207 | |
| emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone | |
| CHEBI:42223 | |
| CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O |
Specifikationer
| Emodin | |
| C15H10O5 | |
| 1888141 | |
| emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone | |
| CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O | |
| 270.24 | |
| CHEBI:42223 |
| 518-82-1 | |
| MFCD00001207 | |
| 14,3561 | |
| RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione | |
| 3220 | |
| 270.24 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-258-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CB7920600
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold