missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Emx1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
5050.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Emx1 |
|---|---|
| Koncentration | 0.1mg/mL |
| Utspädning | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18259806
|
Novus Biologicals
NBP1-86500 |
0.1 mL |
5050.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Emx1 Polyclonal specifically detects Emx1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| Emx1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 2016 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RSLYGGPELVFPEAMNHPALTVHPAHQLGASPLQPPHSFFGAQHRDPLHFYPWVLRNRFFGHRFQASDVPQDGLLLHGPFARKPKRI | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 0.1mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| empty spiracles homeobox 1, empty spiracles-like protein 1 | |
| EMX1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel