Läs mer
Enoxacin, Thermo Scientific™
A quinolone antibacteral agent which acts on DNA gyrase
432.65 SEK - 4017.18 SEK
Kemiska identifierare
CAS 74011-58-8
Molekylformel C15H17FN4O3
Molekylvikt (g/mol) 320.324
MDL-nummer MFCD00133308
InChI-nyckel IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan
PubChem CID 3229
ChEBI CHEBI:157175
IUPAC-namn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15444399
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61912.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
480.73 SEK
432.65 SEK / 1g
Save 48.08 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15454399
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61912.06
5g
1054.93 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15464399
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61912.14
25g
4017.18 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Enoxacin is an antibacterial agent used in the treatment of gastro enteritis including infectious diarrhea, respiratory tract infections, gonorrhea and urinary tract infections. It is a bactericidal and its mode of action depends on blocking of bacterial DNA replication by binding itself to an enzyme called DNA gyrase.
Solubility
50 mg/ml in 1 M NaOHSlightly soluble in sodium hydroxide, dimethyl sulfoxide, chloroform and methanol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Specifikationer
Kemiska identifierare
74011-58-8
320.324
IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N
3229
1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
C15H17FN4O3
MFCD00133308
Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan
CHEBI:157175
CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Specifikationer
Enoxacin
White to Yellow
MFCD00133308
Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan
IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
3229
320.32
74011-58-8
C15H17FN4O3
14,3587
50mg/ml in 1 M NaOHSlightly soluble in sodium hydroxide,dimethyl sulfoxide,chloroform and methanol; Insoluble in water.
CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
320.324
CHEBI:157175
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : QN2800000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer