Läs mer
Enrofloxacin, Thermo Scientific™
A plant fungicide and antibacterial agent
944.76 SEK - 3182.59 SEK
Kemiska identifierare
CAS 93106-60-6
Molekylformel C19H22FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 359.40
MDL-nummer MFCD00792463
InChI-nyckel SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 71188
ChEBI CHEBI:35720
IUPAC-namn 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
LEDER CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15442869
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60023.06
5g
944.76 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15452869
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60023.14
25g
3182.59 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Enrofloxacin is a broad spectrum antibiotic bactericidal agent used in veterinary medicine to treat animals afflicted with certain bacterial infections.
Solubility
Soluble in chloroform. Slightly soluble in water. Also soluble in dilute KOH
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Kemiska identifierare
93106-60-6
359.40
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
71188
1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
C19H22FN3O3
MFCD00792463
1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
CHEBI:35720
CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Enrofloxacin
White to Yellow
MFCD00792463
14,3592
Soluble in chloroform; Slightly soluble in water; Also soluble in dilute KOH
CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
359.40
CHEBI:35720
93106-60-6
C19H22FN3O3
5307824
1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
71188
359.39
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1993650
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer