Läs mer
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Rack - Filterpipettspetsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16442265 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
1 000 till 10 000μ L
2 till 100μ L
2 till 20μ l
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Rena påståenden:
Forensic DNA Grade
PCR ren och steril
Färgkod:
Blått
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos
Violett
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 960
Eppendorf ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Rack erbjuder ''PCR-rena och sterila'' filterpipettspetsar, som ger skydd i två lager mot kontaminering för kritiska labbapplikationer, vilket säkerställer precision, tillförlitlighet och hygien i miljöer med hög insats.
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Filterspetsar erbjuder ultimat pipett- och provskydd mot oavsiktlig och obemärkt kontaminering
  • Två filterlager ger dubbelt skydd mot aerosoler (1) och biomolekyler för att skydda din pipett och prov
  • Fri från PCR-hämmande tillsatser ger tillförlitliga nedströmsresultat
  • Finns i PCR-ren/steril (steril och pyrogenfri)
  • Kontinuerlig inspektion av varje produktionsparti av ett oberoende laboratorium garanterar hög renhet och kvalitet
  • Partispecifika certifikat finns tillgängliga
  • Intyg om filtereffektivitet enl. enligt EN 29463 tillgänglig
  • Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
  • Förbättrad hållbarhet genom 20 % lägre polypropenförbrukning per ställ
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
  • (1) En aerosol är en kolloid av fina fasta partiklar eller vätskedroppar, i luft eller annan gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 1 000μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 76 mm
Rena påståenden PCR ren och steril
Formatera Ställ
Förpackning 960 tips (10 rack x 96 tips)
Kvantitet 960 tips
Produkttyp Filterpipettspetsar
Inkluderar 10 ställ x 96 tips
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Luftkuddesystem
Produktlinje ep DualFilter TIPS