Läs mer
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Rack - Filterpipettspetsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7184598 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 5 ml
0,2 till 5 ml
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
1 000 till 10 000μ L
2 till 100μ L
2 till 20μ l
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Rena påståenden:
Forensic DNA Grade
PCR ren och steril
Färgkod:
Blått
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Turkos
Violett
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 240
Paket med 960
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Rena påståenden Färgkod unitSize
16462265 0,1 till 5 ml PCR ren och steril Violett -
16472265 0,2 till 5 ml PCR ren och steril Violett -
16455264 0,25 till 2,5 ml PCR ren och steril Rött Paket med 240
16472255 0,1 till 10μ L PCR ren och steril Mörkgrå Paket med 960
16482255 0,1 till 10μ L PCR ren och steril Mellangrå -
16492255 0,5 till 20μ L PCR ren och steril ljusgrå Paket med 960
16402265 2 till 20μ l PCR ren och steril Gult -
16412265 2 till 100μ L PCR ren och steril Gult -
16422265 2 till 200μ L PCR ren och steril Gult Paket med 960
16432265 20 till 300μ l PCR ren och steril Orange -
16442265 50 till 1 000μ l PCR ren och steril Blått -
16452265 50 till 1250μ L PCR ren och steril Mörkgrön -
10029212 1 000 till 10 000μ L PCR ren och steril Turkos Paket med 100
16402285 0,1 till 10μ L Forensic DNA Grade Mellangrå -
16412285 2 till 20μ l Forensic DNA Grade Gult -
16422285 2 till 200μ L Forensic DNA Grade Gult -
16432285 50 till 1 000μ l Forensic DNA Grade Blått -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 16462265 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030078616
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eppendorf ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Rack erbjuder ''PCR-rena och sterila'' filterpipettspetsar, som ger skydd i två lager mot kontaminering för kritiska labbapplikationer, vilket säkerställer precision, tillförlitlighet och hygien i miljöer med hög insats.
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ Filterspetsar erbjuder ultimat pipett- och provskydd mot oavsiktlig och obemärkt kontaminering
  • Två filterlager ger dubbelt skydd mot aerosoler (1) och biomolekyler för att skydda din pipett och prov
  • Fri från PCR-hämmande tillsatser ger tillförlitliga nedströmsresultat
  • Finns i PCR-ren/steril (steril och pyrogenfri)
  • Kontinuerlig inspektion av varje produktionsparti av ett oberoende laboratorium garanterar hög renhet och kvalitet
  • Partispecifika certifikat finns tillgängliga
  • Intyg om filtereffektivitet enl. enligt EN 29463 tillgänglig
  • Modern slimmad rackdesign med återförslutningsbart lock
  • Förbättrad hållbarhet genom 20 % lägre polypropenförbrukning per ställ
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
  • (1) En aerosol är en kolloid av fina fasta partiklar eller vätskedroppar, i luft eller annan gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 5 ml
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Rena påståenden PCR ren och steril
Formatera Ställ
Förpackning 120 tips (5 ställ x 24 tips)
Kvantitet 120 tips
Produkttyp Filterpipettspetsar
Inkluderar 5 ställ x 24 tips
Färgkod Violett
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Produktlinje ep DualFilter TIPS