Läs mer
Epinastinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30138113
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138113 100 mg
30135454 5 mg
30004278 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138113 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE588560100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108929-04-0
Molekylformel C16 H15 N3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 285.77
Synonym (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
IUPAC-namn (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amin hydroklorid
LEDER Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epinastine hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Formel vikt 285.1033