Läs mer
Agilent BioTek Epoch 2 Microplate Spectrophotometer
BioTek Epoch 2-mikroplatta spektrofotometer ger utmärkt prestanda för UV-Vis-absorbansmätningar. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Logga in för priser
Specifikationer
Detektortyp | Fotodiod |
---|---|
Ljuskälla | Xenonblixtlampa |
Mäthastighet | 96 brunnar: 8 sek., 384 brunnar: 14 sek. |
Noggrannhet | ±2 nm |
Certifikat och efterlevnad | CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel. |
Produktkod | Brand | Modell | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Modell | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
17227809
![]() |
Agilent BioTek
EPOCH2NS-SN |
EPOCH2NS | Ingen pekskärm; Ingen kyvettport |
Logga in för priser
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
17247809
![]() |
Agilent BioTek
EPOCH2NSC-SN |
EPOCH2NSC | Kyvettport |
Logga in för priser
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
17267809
![]() |
Agilent BioTek
EPOCH2TS-SN |
EPOCH2TS | Endast pekskärm |
Logga in för priser
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
17287809
![]() |
Agilent BioTek
EPOCH2TSC-SN |
EPOCH2TSC | Pekskärm; Kyvettport |
Logga in för priser
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
BioTek Epoch 2-mikroplatta spektrofotometer ger utmärkt prestanda för UV-Vis-absorbansmätningar. Mätningar kan utföras i mikroplattor med 6 till 384 brunnar, kyvetter och i mikrovolymprover med den tillgängliga Take3-mikrovolymplattan. Det breda våglängdsområdet möjliggör tillämpningar från nukleinsyre- och proteinkvantifiering i låg UV till mikrobiella tillväxtanalyser med högre våglängder
Epoch 2 är lätt att använda och det valfria pekskärmsgränssnittet gör det enkelt att välja fördefinierade protokoll eller att definiera anpassade program. Endpoint-, kinetisk-, spektral- och brunnområdesskanning, plus inkubation och skakning möjliggör omfattande tillämpningar.
Specifikationer
Fotodiod | |
96 brunnar: 8 sek., 384 brunnar: 14 sek. | |
CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel. | |
22 tum | |
200 till 999 nm, steg om 1 nm |
Xenonblixtlampa | |
±2 nm | |
Kvantifiering av nukleinsyra och protein till ELISA och mikrobiella tillväxtanalyser | |
50/60 Hz |