Läs mer
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5804 R och 5810 R Produktkod.: 12856243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9357.28 SEK
    9320.00 SEK / Varje
    Spara 37.28 SEK
    0.40% Av
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5804 R och 5810 R
Produktkod. 12856243 Handla allt Eppendorf Produkter
24 x 15 ml koniska rör, Rotor, Varje
Kapacitet:
20 x 5.0 mL
24 x 15 ml koniska rör
4 x 250 mL
40 x 15 ml koniska rör
48 x 1,5/2,0 ml rör
6 x 15/50 mL
Typ:
Aerosoltät Rotor
Rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12856243
Brand: Eppendorf™ 5820771003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9357.28 SEK
    9320.00 SEK / Varje
    Spara 37.28 SEK
    0.40% Av
Visa tillgängliga kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuger 5804 R och 5810 R - precision möter kraft. Anpassa din centrifugering med olika kapaciteter och hastigheter. Tillbehör med mångsidiga hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för högpresterande applikationer, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 24 x 15 ml koniska rör
Max. RCF 5,005 x g
Max. Hastighet 5,500 rpm
För användning med (utrustning) Centrifuger 5804 R och 5810 R
Inkluderar Ärmar och adaptrar (x24)
Modell F-35-48-17
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5804 R och 5810 R >