Läs mer
Eppendorf™ Centrifugera flaskor
Produktkod. 13236599 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13236599 750 mL Paket med 2
1 options
Produktkod. 13236599 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5820708000
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Plastcentrifugflaskor med bred mun.
För användning med Eppendorf Centrifuger 5804/5804R, 5810/5810R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 25 oz., 750 ml
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Max. Tvinga 3250 x g
Mun Bred
För användning med (utrustning) 1 x 400mL adapter för superkapacitet 4 x 400mL rotor A-4-81
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 25 oz.