Läs mer
Eppendorf™ Centrifugera flaskor
Produktkod. p-38653 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13236599
Brand: Eppendorf™ 5820708000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastcentrifugflaskor med bred mun.
För användning med Eppendorf Centrifuger 5804/5804R, 5810/5810R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 25 oz., 750 ml
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Kapacitet (engelska) 25 oz.
Inkluderar Skruvlock
Material Polypropen
Max. Tvinga 3250 x g
Mun Bred
För användning med (utrustning) 1 x 400mL adapter för superkapacitet 4 x 400mL rotor A-4-81
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock