Läs mer
Eppendorf Hänvisning™ 2, mekanisk enkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15793479 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5μ l
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10μ l
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos knapp
Violett
Ökar:
0,002μ l
0,01μ l
0,02μ l
0,1μ l
0,2μ l
1μ l
2μ l
5μ l
10μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15793479
Brand: Eppendorf 4924000070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera risken för aerosolkontamination och minska tumbelastningen med dessa pipetter med variabel volym. Eppendorf™ Hänvisning™ 2 Pipetter med variabel volym är idealiska för pipettering och blandning av vätskor, fyllning av plattor, geler och reaktionskärl samt fasextraktion och avlägsnande av supernatanter.
  • Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
  • Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
  • Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
  • Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
  • Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
  • Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
  • Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
  • Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
  • Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
  • Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
  • Enknappsmanövrering
  • Har fjäderbelastad spetskon, rörliga delar, ytterkanter i rostfritt stål med anpassningsbar etikettyta
  • Ergonomisk hantering med minskad driftansträngning
  • Enkel och snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion
  • Minska repetitiva belastningsskador genom att inte behöva flytta tummen i sidled
  • Haptisk återkoppling före spetsutkastning
  • Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
  • Användarvänlig sekundär justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
För användning med 300μ l Pipettspets
Antal kanaler 1
Produktlinje Referens
Typ Pipett
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
För användning med (utrustning) 300μ l pipettspetsar
Inkluderar epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 spetsar
Ökar 0,2μ l
Färgkod Orange