Läs mer
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filter Pipett Tips
Handla allt Eppendorf Produkter
Descrizione
- Förbättra ditt laboratoriums koldioxidavtryck och byt till ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased i det nya Eppendorf Laddar om. Dessa filterpipettspetsar är tillverkade av återvunnet råmaterial i andra generationen, enbart härrörande från avfalls- och restströmmar från produktion av vegetabilisk olja, t.ex. använd matolja
- Minska avsevärt mängden laboratorieavfall– använd Reloads istället för engångsracks
- Lita på hållbarhetslöftet– vår produktionsanläggning är ISCC PLUS (International Sustainability& Carbon Certification) certifierad för att möjliggöra spårbarhet längs hela leveranskedjan
- Pipettspetsar med ACT (Accountability, Consistence och Transparency) certifiering– det oberoende valideringsorganet för hållbarhetsbedömning av produkter
- Premiummaterial, kvalitet och renhetscertifierad:
- Få utmärkt provintegritet eftersom inga glidmedel, mjukgörare och biocider används
- Oberoende laboratorium– Partispecifika renhetscertifikat finns tillgängliga
- Allmänna kvalitetscertifikat i enlighet med standarder och allmänna Eppendorf kvalitetsartiklar
- Finns i volymer från 10μ L till 1 250μ L Long in Reloads för användning med epT.I.P.S.™ Box 2.0
- Finns även som epT.I.P.S.™ Biobaserat Biopur™ och ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ Biobaserat Biopur™
- AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
Specifica
Specifica
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ LM |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 1,57 tum. |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Partispecifikt certifikat |
| Rena påståenden | PCR ren och steril |
| Formatera | Påfyllning |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?