Läs mer
Eppendorf™ ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filter Pipett Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-200000293 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ LM
0,5 till 20μ L
2 till 100μ L
2 till 20μ l
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Tipsstil:
Förlängd längd
Standard
Färgkod:
Blått
Gult
Mellangrå
Mörkgrön
Orange
ljusgrå
Längd (metrisk):
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil Färgkod Längd (metrisk) unitSize
17787839 0,1 till 10μ LM Standard Mellangrå 40 mm Paket med 960
17797839 0,5 till 20μ L Förlängd längd ljusgrå 46 mm Paket med 960
17707849 2 till 20μ l Standard Gult 53 mm Paket med 960
17717849 2 till 100μ L Standard Gult 53 mm -
17727849 2 till 200μ L Standard Gult 55 mm Paket med 960
17737849 20 till 300μ l Standard Orange 55 mm Paket med 960
17747849 50 till 1 000μ l Standard Blått 76 mm Paket med 960
17757849 50 till 1250μ L Förlängd längd Mörkgrön 103 mm Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17787839 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030081030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf ep Dubbelfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads erbjuder miljömedveten pipettering med spetsar gjorda av 90 % växtbaserat material, ''PCR clean'' och ''Sterile'' kvaliteter med dubbelskiktsfiltrering, vilket säkerställer oöverträffad precision och förebyggande av kontaminering i hållbara, återladdningsbara format.
  • Förbättra ditt laboratoriums koldioxidavtryck och byt till ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased i det nya Eppendorf Laddar om. Dessa filterpipettspetsar är tillverkade av återvunnet råmaterial i andra generationen, enbart härrörande från avfalls- och restströmmar från produktion av vegetabilisk olja, t.ex. använd matolja
  • Minska avsevärt mängden laboratorieavfall– använd Reloads istället för engångsracks
  • Lita på hållbarhetslöftet– vår produktionsanläggning är ISCC PLUS (International Sustainability& Carbon Certification) certifierad för att möjliggöra spårbarhet längs hela leveranskedjan
  • Pipettspetsar med ACT (Accountability, Consistence och Transparency) certifiering– det oberoende valideringsorganet för hållbarhetsbedömning av produkter
  • Premiummaterial, kvalitet och renhetscertifierad:
  • Få utmärkt provintegritet eftersom inga glidmedel, mjukgörare och biocider används
  • Oberoende laboratorium– Partispecifika renhetscertifikat finns tillgängliga
  • Allmänna kvalitetscertifikat i enlighet med standarder och allmänna Eppendorf kvalitetsartiklar
  • Finns i volymer från 10μ L till 1 250μ L Long in Reloads för användning med epT.I.P.S.™ Box 2.0
  • Finns även som epT.I.P.S.™ Biobaserat Biopur™ och ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ Biobaserat Biopur™
  • AGERA™ -märkt av ideella My Green Lab™ för att hjälpa dig göra ett välgrundat produktval när det gäller hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ LM
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,57 tum.
Längd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad Partispecifikt certifikat
Rena påståenden PCR ren och steril
Formatera Påfyllning
Tipsstil Standard
Förpackning 960 spetsar (10 fack x 96 spetsar)
Kvantitet 960 tips
Produkttyp Filterpipettspetsar
Färgkod Mellangrå
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Air-Cushion System
Produktlinje epT.I.P.S.