Beskrivning
Utrustning och tillbehör för att utföra enkel vakuumfiltrering
- Helt glas, autoklaverbar vakuumfilterhållare
- Lämplig för membranfilter med en diameter på 50 eller 47 mm
- Inkluderar en glastratt, bas och kolv, metallklämma och glasfritt filterstöd
- Vakuumbeständig kolv med oslipad glaskant förhindrar kontaminering under hällning
- Vakuumslang av gummi
- Tjockväggig gummislang för anslutning av systemkomponenterna
- 100,6 cm slang är användbar för olika storlekar av slangnipplar
- 3-vägsventil
- Används med en spruta för att generera det vakuum som krävs för filtrering
- Perfekt när en permanent installerad, driven vakuumgenerator inte är tillgänglig
- Handhållen vakuumpump med mätare
- Handmanövrerad PVC-pump med vakuummätare och vakuumutlösningsspak
- Inkluderar 60 cm klar plastslang
- Skapar upp till 80 % vakuum i och utanför laboratoriet
- 3-vägs kran
- Kran i rostfritt stål för användning med flergrenat filtreringssystem
- Ger oberoende vakuumkontroll för varje tratt
- Gänga till Luer Lock Connector
- Rostfritt stålkontakt metrisk
- Har 12 x 1 mm hangänga till han-luerlock-anslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| För användning med (utrustning) | Vakuumfilterhållare, grenrörssystem |
| Material | PVC med plastslang |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För att skapa upp till 80 % vakuum utan strömkälla |
| Inkluderar | Mätare, Vakuumfrigöringsspak, 60 cm klar plastslang |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Vakuumpump med mätare |