Läs mer
Sartorius Utrustning och tillbehör för vakuumfilterhållare
Produktkod. p-4304123 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
3-vägsventil
Vakuumhållare
Vakuumpump med mätare
Vakuumslang
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10282581 Vakuumhållare Varje
10440443 Vakuumslang 1m
15942540 Vakuumpump med mätare Varje
15932540 3-vägsventil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10282581 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16309
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj de bästa tillbehören för att stödja dina filtreringsapplikationer. Utrustning och tillbehör för vakuumfilterhållare inkluderar en vakuumfilterhållare i helt glas plus en slang, handhållen pump med mätare, en 3-vägsventil, en 3-vägskran och en kontakt i rostfritt stål.
Utrustning och tillbehör för att utföra enkel vakuumfiltrering
  • Helt glas, autoklaverbar vakuumfilterhållare
    • Lämplig för membranfilter med en diameter på 50 eller 47 mm
    • Inkluderar en glastratt, bas och kolv, metallklämma och glasfritt filterstöd
    • Vakuumbeständig kolv med oslipad glaskant förhindrar kontaminering under hällning
  • Vakuumslang av gummi
    • Tjockväggig gummislang för anslutning av systemkomponenterna
    • 100,6 cm slang är användbar för olika storlekar av slangnipplar
  • 3-vägsventil
    • Används med en spruta för att generera det vakuum som krävs för filtrering
    • Perfekt när en permanent installerad, driven vakuumgenerator inte är tillgänglig
  • Handhållen vakuumpump med mätare
    • Handmanövrerad PVC-pump med vakuummätare och vakuumutlösningsspak
    • Inkluderar 60 cm klar plastslang
    • Skapar upp till 80 % vakuum i och utanför laboratoriet
  • 3-vägs kran
    • Kran i rostfritt stål för användning med flergrenat filtreringssystem
    • Ger oberoende vakuumkontroll för varje tratt
  • Gänga till Luer Lock Connector
    • Rostfritt stålkontakt metrisk
    • Har 12 x 1 mm hangänga till han-luerlock-anslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Vakuumfilterhållare, grenrörssystem
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 12,5 cm 2
Inkluderar Glastratt, bas och kolv, metallklämma och glasfritt filterstöd
Kvantitet 1 st
Typ Vakuumhållare
Volym (metrisk) 250 mL
Volym (metrisk) mottagare 1 L
Volym (metrisk) Övre 250 ml tratt
Diameter (metrisk) membran 47 eller 50 mm (40 mm förfilter)